Learn More
Solución tampón, pH 8 (±0,01 a  25C), sin color, trazable según el NIST, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
26.80€ - 78.20€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11366089
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042420.AP
500 mL
26.80€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11304588
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042420.K2
1 L
42.20€
1 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11314588
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042420.K7
4 L
78.20€
4 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Buffer solution (pH 8) is used as a means of keeping pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.