Learn More
Solución tampón pH 7, tampón fosfato, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 258591000
Detalles adicionales : CAS : 7558-79-4 Peso : 0.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10448273
  • 25.00€ / 100 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
tampón de pH
Especificaciones
Especificaciones
Buffer solution pH 7
1.0030g/mL
H2KO4P
Frasco de plástico
14, 7659
Solubilidad en agua: soluble.
7558-79-4,7732-18-5
100 mL
MFCD03097944
1.003
14mmHg at 20°C
136.09
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos