Learn More
Solución tampón, pH 7,0, de color amarillo, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
26.90€ - 77.50€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11450271
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040439.AP |
500 mL |
26.90€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11348398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040439.K2 |
1 L |
42.00€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11338398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040439.K7 |
4 L |
77.50€
4 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Used to determine pH of solutions in various industrial applications. Buffer solutions of known and accurate pH value allows to adjust testing system to measure the samples with unknown pH more precisely and accurately.