Learn More
Solución tampón pH 5, tampón acetato, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 258620010
Detalles adicionales : CAS : 1310-58-3 Peso : 1.00000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
tampón de pHEspecificaciones
Buffer solution pH 5 | |
Incolora | |
4.98 to 5.02 (20°C) | |
1 L | |
MFCD03097943 | |
1 |
64-19-7,7732-18-5,1310-58-3 | |
1.0000g/mL | |
Líquido | |
0,7 ml de ácido acético glacial y 0,6 g de hidróxido de potasio por litro | |
Frasco de plástico | |
Solubilidad en agua: soluble. |
RUO - Para uso exclusivo en investigación