missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de tampón de pH 12,00 (+/-0,01 a 25 °C), sin color, Specpure™, trazable al NIST, Thermo Scientific Chemicals

Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042425.K7

Detalles adicionales : CAS : 1336-21-6 Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11304598

  • 81.90€ / 4 litros
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Buffer solution (pH 12.00) is used as a means of keeping the pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones

Especificaciones

Buffer solution
Incolora
4 L
Odorless
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
azanio;hidróxido
14923
1336-21-6
Líquido
H5NO
MFCD00066650
Immiscible with water.
N.O
35.05
CHEBI:18219
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

RUO – Research Use Only