Learn More
Paquete de solución tampón pH 4,01, 7,00, 9,21, Mettler Toledo™
67.50 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21809" para aplicar la oferta.
67.50 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
68.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23284" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21809" para aplicar la oferta.
67.50 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
68.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23284" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
3 x 10 Sachets (20 mL)
Especificaciones
pH | 4.01, 7.00, 9.21 |
Cantidad | 3 x 10 Sachets (20 mL) |
Envase | Sobres de un solo uso |
Trazabilidad según el NIST | Sí |