Learn More
Solución tampón, ácido cítrico/hidróxido sódico/cloruro sódico, pH 4500 ml, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001, también acreditado de acuerdo con la ISO/IEC 17025 y acreditado conforme con la Guía ISO 34.
Marca: Fisher Chemical SOL 001 500
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Coloured Citric acid/ Sodium Hydroxide/ Sodium Chloride | |
4 | |
500 mL | |
Frasco |
Seguridad y manipulación
- Buffer solution - pH 4.00