Learn More
Solución BS concentrada tampón de pH 4,00 (ftalato), estándar para medición de pH, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical J/2821C/05
17.48 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 877-24-7 Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Incolora | |
Líquido | |
282720 |
4 | |
100 mL | |
Ampolla |