Learn More
Brand™ Cámaras de recuento Buerker-Tuerk
Combina los sistemas Bürker y Thoma. Las cámaras de recuento BRAND™ Bürker Türk muestran 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno con rayado doble. Los cuadrados grandes se subdividen en 16 grupos de cuadrados con lados de 0.2 mm. En el cuadrado grande central, cada cuadrado de grupo se subdivide en 16 minicuadrados con lados de 0.05 mm (= 0.0025 mm2).
Marca:  Brand™ 719505
56.92 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10333411
  • 67.15€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Combinación de los sistemas Bürker y Thoma
  • Rayado doble, con o sin abrazaderas de resorte.
  • La regla muestra 9 grandes cuadrados de 1 mm2 cada uno. Los cuadrados grandes se subdividen en 16 cuadrados de grupo con lados de 0,2 mm. En el cuadrado grande central, cada cuadrado de grupo se subdivide en 16 minicuadrados con lados de 0,05 mm (= 0,0025 mm2).
  • Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Especificaciones
Dispositivo de recuento
1Each
Directiva IVD 98/79 CE
Con doble regla, sin pinzas de resorte
0,1mm