Learn More
Brand™ Cámaras de recuento Buerker-Tuerk
Combina los sistemas Bürker y Thoma. Las cámaras de recuento BRAND™ Bürker Türk muestran 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno con rayado doble. Los cuadrados grandes se subdividen en 16 grupos de cuadrados con lados de 0.2 mm. En el cuadrado grande central, cada cuadrado de grupo se subdivide en 16 minicuadrados con lados de 0.05 mm (= 0.0025 mm2).
Marca: Brand™ 719520
91.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04050kg
Descripción
- Combinación de los sistemas Bürker y Thoma
- Rayado doble, con o sin abrazaderas de resorte.
- La regla muestra 9 grandes cuadrados de 1 mm2 cada uno. Los cuadrados grandes se subdividen en 16 cuadrados de grupo con lados de 0,2 mm. En el cuadrado grande central, cada cuadrado de grupo se subdivide en 16 minicuadrados con lados de 0,05 mm (= 0,0025 mm2).
- Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Dispositivo de recuento | |
1Each | |
Directiva IVD 98/79 CE |
Con doble regla, con pinzas de resorte | |
0,1mm |