Learn More
Micronova™ Revestimiento del cubo para salas limpias sometidos a radiación gamma SlimLine™
Para uso con cubos de 6 gal
266.00€ - 334.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Transporte de productos o contención de líquidos |
Esterilidad | Estéril |
Método de esterilización | Radiación gamma |
Código de producto | Marca | Dimensiones | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13152360
|
Micronova™
BKL1-1818IR |
45 x 45 cm (18 x 18 in) | En bolsa doble individual |
334.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11952455
|
Micronova™
BKL7-3119IR |
79 x 48 cm (31 x 19 in) | En bolsa doble individual |
266.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El revestimiento del cubo crea una barrera impermeable entre el desinfectante y el recipiente para garantizar la integridad de la mezcla del desinfectante.
- Mezcla, transporte y eliminación sencilla de líquidos de limpieza
- Sometida a radiación gamma
- Mezcla de LDPE/nailon
- Tamaño: 78,7 x 25,4 cm
- Grosor: 3 mil
- Sin refuerzo
Especificaciones
No | |
Transporte de productos o contención de líquidos | |
Estéril | |
Radiación gamma |