Learn More
BUCHI Melting Point Monitor Software
Para su uso con el medidor de punto de fusión.
Marca:  BUCHI 11055332
Código de producto. 11306250
  • 3525.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • For use with BUCHI Melting Point apparatus
  • For observation of the melting curves and the melting video after measurement
  • Scope of delivery: Software CD, USB cable and single PC license for Windows Vista and Windows XP
Especificaciones
Especificaciones
Melting Point Monitor Software
Observation of the melting curves and the melting video after measurement
Melting Point apparatus