Learn More
BUCHI Condensadores de vidrio
Elegante condensador de vidrio de trampa en frío
Marca: BUCHI 040645
Detalles adicionales : Peso : 2.69000kg
Beschreibung
El condensador de tipo C está equipado con un inserto de trampa de frío para el enfriamiento con hielo seco.
Incluye:
- Vidrio exterior de condensador
- Interior de condensador
- Tapones de rosca
- Conexiones de manguera
- Anillo antigoteo de caucho
Spezifikation
Vidrio exterior del condensador, interior del condensador, tapones de rosca y conexiones de manguera, anillo antigoteo de caucho | |
El condensador de tipo C está equipado con un inserto de trampa de frío para el enfriamiento con hielo seco | |
Condensador de trampa de frío |