Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación BSTFA
Obtenga unas separaciones de GC excelentes con el reactivo de sililación BSTFA Thermo Scientific™.
152.00€ - 417.00€
Especificaciones
Concentración estándar | Del 98 al 100% |
---|---|
Para utilizar con | GC |
Almacenamiento | 2 °C a 8 °C |
Componentes estándar | Trimetilsililo 2,2,2-trifluoroN-(trimetilsililo)acetimidato |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11557570
|
Thermo Scientific™
TS-38828 |
25 g |
152.00€
25 g |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11567570
|
Thermo Scientific™
TS-38829 |
100 g |
417.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11776957
|
Thermo Scientific™
TS-38830 |
10 ampollas de 1 mL |
162.51€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mejore el análisis de cromatografía de gases (GC) con el reactivo de sililación BSTFA Thermo Scientific™. Los derivados de gran inestabilidad mono(trimetilsililo)trifluoroacetamide (BSTFA) y trifluoroacetamida se eluyen con el frente del disolvente para garantizar unas excelentes separaciones cromatográficas. Este reactivo de sililación reacciona con una amplia gama de compuestos polares y resulta especialmente idóneo para los análisis de GC de algunos derivados trimetilsilil (TMS) de aminoácidos y trimetilsilil de ácidos del ciclo de Krebs con bajo punto de ebullición.
BSTFA es un potente donador de trimetilsilil, con una capacidad donadora comparable a su análogo de BSA no fluorado [N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida]. El BSTFA reacciona para sustituir hidrógenos lábiles en una amplia gama de compuestos polares por un grupo -Si(CH3)3. Esta característica física es particularmente útil para la cromatografía de gases de algunos derivados trimetilsilil de aminoácidos y trimetilsilil de ácidos del ciclo de Krebs con bajo punto de ebullición.- Mayor volatilidad de los subproductos de reacción mono(trimetilsilil)trifluoroacetamida y trifluoroacetamida que de los compuestos no fluorados correspondientes de BSA.
- El aumento de la volatilidad permite derivatizar moléculas más pequeñas para las que los derivados de trimetilsilil eluyen con subproductos de BSA.
Especificaciones
Del 98 al 100% | |
GC | |
2 °C a 8 °C | |
Trimetilsililo 2,2,2-trifluoroN-(trimetilsililo)acetimidato |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.