Learn More
Aceite de calibración BSLP, 1.46990 RI, Bellingham and Stanley™
Verifique y calibre refractómetros con materiales certificados y trazables. El aceite de calibración Bellingham + Stanley™ BSLP, 1.46990 RI, se suministra en cinco frascos de vidrio de 5 ml y va acompañado de un certificado de calibración, un SDS y pipetas.
Marca: Bellingham Stanley 90-525
Detalles adicionales : Peso : 0.18900kg
Descripción
Verifique y calibre refractómetros con materiales certificados y trazables. El aceite de calibración Bellingham + Stanley™ BSLP, 1.46990 RI, se suministra en cinco frascos de vidrio de 5 ml y va acompañado de un certificado de calibración, un SDS y pipetas.
Los aceites de calibración son uno de los materiales más utilizados para calibrar refractómetros ya que poseen una buena trazabilidad, especialmente según el NIST. Puesto que cuentan con un alto coeficiente de temperatura, se recomienda el uso de aceites de calibración en lugares donde se ha adoptado un estricto control de la temperatura en el intervalo 10–75 °C, así como en condiciones ambientales siempre y cuando se conozca de forma fiable la temperatura del prisma.
- 12 meses de validez, a partir de la fecha de entrega
- Trazables según NIST e ICUMSA
- Certificado de calibración UKAS que muestra valores a 20 °C y 589,3 nm
- Índice de refracción: 1,46990
- Valor Brix: 71,81
Especificaciones
BSLP Calibration Oil | |
Frascos de vidrio | |
Amarillo | |
Yes | |
Casi inodoro | |
0.86 g/cm3 a 20 °C | |
195 °C |
Índice de refracción de 1.46990 Valor Brix 71.81 |
|
5 × 5 ml | |
Certificación UKAS Trazable a ICUMSA & NIST EN ISO/IEC 17025:2005 |
|
> 300 °C | |
25 – 80 mPa*s a 20 °C | |
300°C | |
Líquido |