Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad M100 de vidrio sodocálcico modelo BS 718
Para la creación de informes de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua. Los hidrómetros de densidad Brannan™ BS 718 M100 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
Marca: Brannan™ 10/403/0
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
Para la creación de informes de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua.Los hidrómetros de densidad Brannan™ BS 718 M100 se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
- BS 718: 1991 suele estar alineado con las normas ISO 387 e ISO 649
- Con un intervalo de 0,100 g/ml
- Disponible para numerosos intervalos de gravedad específica
- Ajustado a 20 °C
- Incluye tubo de plástico protector
- Disponible para tensión superficial baja y media
- 250 mm de longitud
- Dividido cada 0,002 g/ml
Especificaciones
Paquete de 1 | |
0.002g/mL | |
ISO 387, ISO 649 | |
Tubo protector de plástico | |
Ajustada para tensión de superficie baja |
Hidrómetro de densidad M 100 | |
0.002 g/mL | |
250 mm | |
Granalla de acero | |
De 0,900 a 1,000 g/ml |