Learn More
Bromine, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromine |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | 1744 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.81g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% (RT) |
Grado | puriss. p.a. |
Presión de vapor | 671mmHg (55°C), 175mmHg (20°C) |
Densidad | 3.119g/mL at 25°C; Vapor Density: 7.14 (vs air) |