Learn More
Bromo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212473
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
1 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
7726-95-6
Br
79.91
MFCD00010896
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
24408
CHEBI:29224
[Br-]
7726-95-6
Br
79.91
MFCD00010896
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
24408
CHEBI:29224
[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bromine
Color Rojo a marrón
Forma física Líquido fumante
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Índice Merck 15, 1401
Nombre IUPAC bromo molecular
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.82
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Densidad 3.1110g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.