Learn More
Greiner Bio-One Sellador BREATHseal™
Para el cultivo de células procarióticas y eucariotas.
80.35€ - 97.35€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Lámina de fibras de rayón, pegamento adhesivo de acrilato, papel Kraft polirrevestimiento con silicona |
Tipo de producto | Sellador BREATHseal |
adhesivo/a/s | Acrílico |
Grosor | 0,14 mm |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11920667
|
Greiner Bio-One
676051 |
Estéril |
80.35€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11910667
|
Greiner Bio-One
676050 |
No estéril |
97.35€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Exclusivo sellador permeable al gas con una amplia distribución de poros para un intercambio de gases excelente.
- Disponible en versiones estéril y no estéril.
Especificaciones
Translúcido | |
Sellador BREATHseal | |
0,14 mm | |
Microplaca de cultivo celular, microplaca HTS |
Lámina de fibras de rayón, pegamento adhesivo de acrilato, papel Kraft polirrevestimiento con silicona | |
Acrílico | |
Sí |