Learn More
Alpaco™ Abrazadera para tubos de latón
Proporciona una fijación uniforme alrededor de los tubos para crear una junta estanca al agua. Las pinzas de latón con tornillos verticales Alpaco™ tienen una resistencia al agua garantizada y se cierran a mano sin herramientas.
Marca: Alpaco™ M-NH 33/10-1175
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Reutilizable
- Resiste la presión
- Sin necesidad de lubricantes para el montaje
- Sujeción suave para evitar daños en el tubo
Especificaciones
10/paq. | |
Latón | |
28 a 33 mm |
Abrazadera para tubos | |
Diámetro exterior de la manguera: Entre 28 y 33 mm |