Learn More
Alpaco™ Abrazadera para tubos de latón
Proporciona una fijación uniforme alrededor de los tubos para crear una junta estanca al agua. Las pinzas de latón con tornillos verticales Alpaco™ tienen una resistencia al agua garantizada y se cierran a mano sin herramientas.
Marca: Alpaco™ M-NH 19/10-1161
Detalles adicionales : Peso : 0.14580kg
Descripción
- Reutilizable
- Resiste la presión
- Sin necesidad de lubricantes para el montaje
- Sujeción suave para evitar daños en el tubo
Especificaciones
10/paq. | |
Latón | |
14 a 19 mm |
Abrazadera para tubos | |
Diámetro exterior de la manguera: Entre 14 y 19 mm |