Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio de flujo continuo Sonifier™ para los modelos 250, 350 y 450
Procesa soluciones de baja viscosidad a velocidades de hasta 30 lph
Marca: Branson Ultrasonics™ 100-146-171
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Se puede utilizar para emulsionar, dispersar y homogeneizar bombeando una solución a través de una zona de intensa actividad ultrasónica.
- El grado de procesamiento se controla variando la amplitud de la bocina ultrasónica y el caudal
- Algunas soluciones pueden requerir la recirculación hasta obtener los resultados deseados
- Incorpora una camisa de refrigeración a través de la cual puede hacerse que circule un líquido refrigerante adecuado para retrasar la acumulación de calor durante el funcionamiento prolongado
- También puede sellarse en un sistema cerrado para garantizar condiciones estériles e inhibir la contaminación al trabajar con materiales infecciosos
- Dimensiones totales (an. × diám.): 12,7 × 9,65 cm
- Producción de vacunas y antígenos
- Emulsificación de líquidos inmiscibles (con o sin surfactantes)
- Eliminación de las paredes celulares
- Dispersión de óxidos metálicos en disolventes
Especificaciones
Accesorio de flujo continuo | |
9,65 cm | |
Emulsionar, dispersar y homogeneizar bombeando una solución a través de una zona de intensa actividad ultrasónica | |
5 in | |
Acero inoxidable | |
2,26 kg |
3,8 in | |
Disruptor celular ultrasónico | |
Camisa de refrigeración | |
12,7 cm | |
5 lb |