Learn More
Branson Ultrasonics™ Baños de limpieza por ultrasonidos Bransonic™ serie CPXH
Equipe su laboratorio con un limpiador con calefacción, clásico en el sector, que ofrece la misma potencia ultrasónica incluso cuando cambian las condiciones de carga. Además, los limpiadores de mesa ultrasónicos Branson serie CPXH ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología y proporcionará años de uso fiable.
Marca:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-338R
Detalles adicionales : Peso : 4.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13453619
  • 2525.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Equipe su laboratorio con un limpiador con calefacción, clásico en el sector, que ofrece la misma potencia de ultrasonidos incluso cuando cambian las condiciones de carga.Además, los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson de la serie CPXH ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología, y la proporcionarán años de uso fiable.
Su tecnología avanzada con funciones programables, funcionamiento digital con funciones de seguimiento de alimentación para ajustar para cargas ligeras o pesadas, control de potencia alta/baja, desgasificación y modo de reposo convierten al CPXH en una solución extremadamente versátil.
  • La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito
  • Transductores industriales resistentes de 40 kHz
  • Temporizador digital de 99 minutos y funcionamiento de ultrasonidos continuo
  • Se puede calentar hasta 69 °C y ajustar para Fahrenheit o Celsius
  • El seguimiento de la potencia de ultrasonidos devuelve inmediatamente la frecuencia del depósito a su punto óptimo
  • El circuito de control realiza un seguimiento activo de la frecuencia de funcionamiento del limpiador
  • Ofrece cavitación firme y una actividad constante en el limpiador
  • La desgasificación y el acondicionamiento de la solución se pueden configurar a 99 minutos
  • Cuerpo de plástico, resistente a productos químicos
  • Purgadores incorporados en algunos modelos
  • Los largos periodos de desgasificación permiten aplicaciones “más allá de la limpieza”, como la preparación de muestras, que incluye la desgasificación de líquidos, mezcla y homogeneización, disolución de sólidos, lisado celular y dispersión de partículas
  • La funcionalidad programable permite al usuario elegir el punto de ajuste de temperatura a la que se activa el inicio de los periodos de desgasificación y de ultrasonidos
  • Resultados reproducibles
  • Activación de ultrasonidos automática (el ciclo de ultrasonidos comienza una vez que se alcanza la temperatura del punto de ajuste)
  • El control de potencia alta/baja permite al usuario reducir la amplitud de la energía acústica del limpiador (100 % de potencia al depósito para aplicaciones normales, 70 % de potencia para aplicaciones delicadas)
  • Incluye un modo de suspensión de bajo consumo. Cuando se completa un ciclo y no se toca ninguna tecla de control durante 15 minutos, la unidad pasa al modo de reposo. Al tocar cualquier tecla del controlador, la unidad se vuelve a activar
  • Indicador de alarma de seguridad de alta temperatura
  • El usuario puede acceder a la calibración de la temperatura a través del panel frontal
  • Los controles se encuentran en la parte superior y la parte trasera del depósito de limpieza, en un panel de la torre de control de fácil acceso que se eleva por encima del depósito para evitar daños de soluciones de limpieza
Especificaciones
Especificaciones
90 min
LCD
230/240 V
5,7 L
Limpieza
CPX3800H-E
5,4 kg
Carcasa de plástico, depósito de acero inoxidable
40 kHz
1,5 gal
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
Tapa y drenaje del depósito
12 lb
2 años