Learn More
BRAND™ Piezas de repuesto para dispensadores para parte superior de frasco orgánico Dispensette™: Arandela de la válvula de descarga
Arandelas de sellado para la MARCA Dispensette III y Dispensette Organic.
Marca:  BRAND™ 6696
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10361291
  • 20.85€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No encaja en otros dispensadores
  • Cinco cada una de las arandelas de llenado y las arandelas de descarga/SafetyPrime.
Especificaciones
Especificaciones
Junta del tubo de descarga
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Dispensette™ III, bureta orgánica y digital III
Cinco anillos de válvula de llenado y cinco sellos de descarga/SafetyPrime™