Learn More
BrandTech™ Recipientes para muestras de PFA
Los recipientes para muestras de PFA VITLAB se suministran con tapón de rosca y son adecuados para el análisis de trazas.
56.65€ - 62.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente de muestras |
---|---|
Material | PFA |
Para utilizar con (aplicación) | Recogida, transporte y almacenamiento de muestras |
Código de producto | Marca | Capacidad | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10060641
|
BrandTech™
130397 |
60 mL | 60 mL |
56.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10070641
|
BrandTech™
130497 |
90 mL | 90 mL |
62.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Adecuado para recogida, transporte y almacenamiento de muestras.
- Esterilizables en autoclave a 121 ºC
Especificaciones
Recipiente de muestras | |
PFA | |
Recogida, transporte y almacenamiento de muestras |