Learn More
BRAND™ Pipeta repetitiva HandyStep™ S con montaje en gradilla
Ofrece la mayor precisión de dispensación de medios líquidos con alta viscosidad, alta densidad o presión de vapor elevada. La pipeta repetitiva HandyStep™ S con montaje de gradilla es ideal para aplicaciones de rutina o investigación en análisis de diagnóstico, biología molecular y medioambientales.
Marca: BRAND™ 705110
207.37 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.31860kg
Includes: Soporte de pared para un almacenamiento cómodo.
Descripción
Ideal para aplicaciones de rutina o de investigación en análisis de diagnóstico, de biología molecular y medioambiental.Las puntas HandyStep™ S y PD-Tip ofrecen la dispensación con mayor precisión de medios líquidos con alta viscosidad, alta densidad o alta presión de vapor. El desplazamiento directo permite un funcionamiento sin contaminación, ya que no se forman aerosoles.
- Perfecto para llenar pocillos individuales en placas de microtitulación
- También se puede utilizar para la dispensación de rutinaria
- Proporciona hasta 49 dispensaciones repetitivas de una sola aspiración
- Forma ergonómica contorneada para mayor comodidad y facilidad de manejo
- Palanca de carga/bloqueo multifunción resistente para un funcionamiento sin problemas
- Gráfico de volumen integrado
- Los nueve ajustes junto con los diez tamaños de punta PD-Tip™ proporcionan 59 volúmenes diferentes
- Palanca de dispensación para una dispensación uniforme y uniforme
- Suministra de 2 μl a 5 ml
- Expulsor de puntas sin contacto
- Montaje en estante/gradilla para un almacenamiento cómodo
- Mayor resistencia química a través de materiales plásticos innovadores
- Punta PD de fácil montaje– ahora se inserta simplemente desde abajo
- Pesa solo 108 g
- Adecuado para usar con puntas Encode™ BRAND PD, puntas Repet, puntas Combitips™, puntas Combitips™ plus y otras puntas de dispensador compatibles
- Cumple la norma sobre IVD de la CE.
Información de órdenes
Las puntas deben comprarse por separado
Especificaciones
Punta PD para jeringas | |
1 | |
De 0,1 a 10 ml | |
1 unidad |
Brand™ PD-Tip™ | |
Pipeta repetitiva | |
Montaje en gradilla/estante, cada jeringa PD-Tip tiene 0,1 ml, 1 ml y 10 ml, manual de funcionamiento y certificado de rendimiento | |
2 años |