Learn More
BRAND™ Cubetas de poliestireno desechables de cuatro lados transparentes BRAND fluorescencia
Cubetas de alta calidad fabricadas en Alemania
18.40€ - 83.30€
Especificaciones
Tipo | Cubeta de fluorimetría |
---|---|
Capacidad (métrico) | De 2,5 a 4,5 ml |
Material | Poliestireno |
Longitud (métrico) | 12,5 mm |
Trayectoria óptica | 10 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15520814
|
BRAND™
759030 |
100 |
18.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15633997
|
BRAND™
759035 |
500 |
83.30€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cubetas desechables transparentes de cuatro caras de calidad superior BRAND para obtener los mejores resultados en aplicaciones de fluorescencia.
- Elija poliestireno para requisitos generales en el rango visible (340 -800 nm).
- Elija cubetas de plástico UV patentadas con prácticamente ausencia de autofluorescencia para obtener la mejor relación señal/ruido para ensayos en el rango 230-800 nm.
- Trayectoria de luz de 10 mm para adaptarse a la mayoría de los fluorímetros.
Especificaciones
Cubeta de fluorimetría | |
Poliestireno | |
10 mm | |
12,5 mm |
De 2,5 a 4,5 ml | |
12,5 mm | |
45mm | |
fluorimetría |