Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para laboratorio BradyJet
Etiquetas de vinilo de uso general para interiores con una capa superior de fórmula especial para una mayor durabilidad y color
Marca: Brady™ 150546
Detalles adicionales : Peso : 0.57700kg
Descripción
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
BradyJet™ J2000 | |
1000/paq. | |
0,0054 in | |
1 in |
Blanco | |
Vinilo | |
La etiqueta secundaria no está incluida | |
1 x 3 pulg | |
3,2 in |