Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BBP31 and BBP33 Printers
Indoor/Outdoor Vinyl (B-595) tapes for general facility and safety identification
130.00€ - 469.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | BS5609:1986 sección 2 y sección 3 |
---|---|
Descripción | Cinta de vinilo para interiores/exteriores para impresoras BBP3x |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Acabado | Satinado |
Material | Vinilo (B-595) |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño (métrico) | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño (métrico) | Tamaño (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11716495
|
Brady™
141997 |
Marrón | 30,4 m x 2,8 cm | 100 ft x 1,125 pulg. |
208.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11716615
|
Brady™
142005 |
Dorado | 30,4 m x 2,8 cm | 100 ft x 1,125 pulg. |
208.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11776625
|
Brady™
B30C-1125-595-PL |
Morado | 30,4 m x 2,8 cm | 100 ft x 1,125 pulg. |
208.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11706495
|
Brady™
141996 |
Marrón | 30,4 m x 5,7 cm | 100 ft x 2,25 pulg. |
312.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11766625
|
Brady™
B30C-2250-595-PL |
Morado | 30,4 m x 5,7 cm | 100 ft x 2,25 pulg. |
312.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11786495
|
Brady™
142004 |
Dorado | 30,4 m x 5,7 cm | 100 ft x 2,25 pulg. |
312.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11776495
|
Brady™
142003 |
Dorado | 30,4 m x 10,1 cm | 100 ft x 4 pulg. |
469.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11726495
|
Brady™
141998 |
Marrón | 30,4 m x 1,27 cm | 12,7 mm x 30 m (0,5 pulg. x 100 pies) |
130.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11756625
|
Brady™
B30C-4000-595-PL |
Morado | 30,4 m x 10,1 cm | 100 ft x 4 pulg. |
469.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11796485
|
Brady™
141995 |
Marrón | 30,4 m x 10,1 cm | 100 ft x 4 pulg. |
469.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11786625
|
Brady™
B30C-500-595-PL |
Morado | 30,4 m x 1,27 cm | 12,7 mm x 30 m (0,5 pulg. x 100 pies) |
130.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11726615
|
Brady™
142006 |
Dorado | 30,4 m x 1,27 cm | 12,7 mm x 30 m (0,5 pulg. x 100 pies) |
130.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Durable and low shrink with permanent acrylic adhesive can be applied at cold temperature
- Conforms to irregular, curved, rough and highly textured surfaces
- Used on painted cinder blocks, uneven wood, textured plastics, paper-jacketed pipes, powder-coated surfaces
- Adheres to low-surface energy items (PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, recycled plastics)
- Recommended Ribbon Series: R-10000 Series
- Service Temperature: -40° to 180°F°
- Application Temperature: 0° to 180°F°
- Average Outdoor Durability: 8 to 10 years
Especificaciones
BS5609:1986 sección 2 y sección 3 | |
Acrílico permanente | |
Vinilo (B-595) | |
Marcado de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo | |
1 | |
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
0,102 mm | |
30,40 m |
Cinta de vinilo para interiores/exteriores para impresoras BBP3x | |
Satinado | |
Cinta de vinilo para interiores/exteriores | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
1 unidad | |
-40°C a +82°C | |
100 ft | |
30,4 m |