Learn More
Brady™ Vial Top Labels
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) Vial Top Labels are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
126.00€ - 146.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (imperial) Cantidad Altura (imperial) Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (imperial) Cantidad Altura (imperial) Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
13563310
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142918
0,38 in 1500/paquete 0,375 in 0,3 in
126.00€
1 caja
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13573310
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
142919
0,5 in 1500/paquete 0,5 in 0,5 in
146.00€
1 caja
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • B-490 labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Matte white polyester material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance of -320 to 212° F (-196 to 100° C)
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Especificaciones
Especificaciones
Acrílico, Permanente
Mate
Etiqueta de laboratorio
Uso en identificación de laboratorio, como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
1500/paquete
Blanco
Poliéster
No estéril
BBP™33
0,0032 in