Learn More
Brady™ Cinta para suelo sobrelaminado ToughStripe™
Cinta de poliéster resistente para su uso en suelos
Marca: Brady™ 142138
Detalles adicionales : Peso : 0.59870kg
Descripción
- Muy duradera
- Fácil de aplicar
- Fácil de retirar
- Transparente con un acabado satinado
- Disponibles en varios anchos y longitudes
Especificaciones
ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caucho, Permanente | |
Satinado | |
Se utiliza como un sobrelaminado protector transparente para etiquetas Brady ToughStripe™ | |
2 años | |
De 0° a 130 °F | |
0,004 in | |
100 ft | |
3 in |
Cinta sobrelaminada ToughStripe | |
Transparente | |
Poliéster | |
115 unidades Gardner | |
1 rollo | |
De -18 °C a +54 °C | |
0,099 mm | |
30,48 m | |
76 mm |