Learn More
Brady™ Etiquetas ToughStripe™ con sobrelaminado
Cree etiquetas de suelo impresas personalizadas de una forma rápida y sencilla
Marca: Brady™ 142172
Detalles adicionales : Peso : 0.89130kg
Includes:
- 1 rollo de poliéster B-483
- 1 rollo de sobrelaminado de poliéster B-634
Descripción
Proceso sencillo en tres pasos
- Etiqueta de impresora
- Colocación en el suelo
- Aplicar sobrelaminado
Especificaciones
RoHS 2002/95/CE | |
Caucho, Permanente | |
Satinado | |
Para metales de alta adherencia a texturizados y plásticos con baja energía de superficie | |
1 rollo de cinta y 1 rollo de laminado en exceso | |
De 0° a 130 °F | |
0,004 in | |
100 ft x 1,12 pulg (30,48 m x 2,86 cm) | |
30,48 m | |
2,86 cm |
Cinta de marcado de suelo GlobalMark ToughStripe con sobrelaminado | |
Verde, Transparente | |
Poliéster | |
Impresora de etiquetas Globalmark™ 2 y BMP™ 71 | |
1 kit | |
De -18 °C a +54 °C | |
0,203 mm | |
100 ft | |
1,12 in |