Learn More
Brady™ Marcadores de esquinas para marcado de suelos ToughStripe™
Cinta duradera perfecta para marcar zonas de almacenamiento de sedimentos y resbaladizas, así como otras áreas designadas
30.10€ - 69.10€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Descripción | Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) |
Tipo de adhesivo | Caucho, Permanente |
Formato | Cinta |
Material | Poliéster |
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11731206
|
Brady™
104431 |
Verde | 5 in | 2 in |
30.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11721206
|
Brady™
104430 |
Rojo | 5 in | 2 in |
30.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11771206
|
Brady™
104435 |
Blanco | 5 in | 2 in |
30.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11741206
|
Brady™
104432 |
Azul | 5 in | 2 in |
30.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11751206
|
Brady™
104433 |
Amarillo | 5 in | 2 in |
30.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11761206
|
Brady™
104434 |
Negro | 5 in | 2 in |
30.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11741216
|
Brady™
104442 |
Rojo | 8 in | 3 in |
45.60€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11751216
|
Brady™
104443 |
Verde | 8 in | 3 in |
45.60€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11761216
|
Brady™
104444 |
Azul | 8 in | 3 in |
45.60€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11771216
|
Brady™
104445 |
Amarillo | 8 in | 3 in |
45.60€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11781216
|
Brady™
104446 |
Negro | 8 in | 3 in |
45.60€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11791216
|
Brady™
104447 |
Blanco | 8 in | 3 in |
45.60€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11761226
|
Brady™
104454 |
Rojo | 10 in | 4 in |
69.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11771226
|
Brady™
104455 |
Verde | 10 in | 4 in |
69.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11791226
|
Brady™
104457 |
Amarillo | 10 in | 4 in |
69.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11781226
|
Brady™
104456 |
Azul | 10 in | 4 in |
69.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11701236
|
Brady™
104458 |
Negro | 10 in | 4 in |
69.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11711236
|
Brady™
104459 |
Blanco | 10 in | 4 in |
69.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Larga duración
- Resiste el tráfico de carretillas sin desgarrarse ni levantarse
- El diseño de perfil bajo minimiza los desgarros y arañazos de patines, gatos para plataformas, etc.
- Fabricadas con poliéster resistente y adhesivo agresivo
- No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
- Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
- El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
- La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
- Disponibles en varios colores de alto impacto.
Especificaciones
ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caucho, Permanente | |
Poliéster | |
115 unidades Gardner | |
Con forma de L | |
De -18 °C a +54 °C | |
0,201 mm |
Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) | |
Cinta | |
Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas | |
20/paq. | |
De 0° a 130 °F | |
0,008 in |