Learn More
Brady™ Marcadores de centro para marcado de suelos ToughStripe™
Las marcas del centro de marcado de suelos ToughStripe™ son formas de marcado de suelo troqueladas extremadamente duraderas que están fabricadas con poliéster reforzado con un adhesivo ultra agresivo y resisten el tráfico de carretillas.
Marca: Brady™ 104482
Detalles adicionales : Peso : 0.25400kg
Descripción
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar esquinas de celdas de trabajo y ubicaciones de almacenamiento
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caucho, Permanente | |
Cinta | |
No estéril | |
115 unidades Gardner | |
Cruz | |
De -18 °C a +54 °C | |
0,201 mm | |
25,4 cm | |
101,60 mm |
Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) | |
Negro | |
Poliéster | |
Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas | |
20/paq. | |
De 0° a 130 °F | |
0,008 in | |
10 in | |
4 in | |
254,00 mm |