Learn More
Brady™ Etiquetas para viales, centrífuga o Eppendorf Tubes™ TLS2200™ y TLS-PC™
Las etiquetas para tubos Eppendorf™ o centrífugas de viales TLS2200™ y TLS-PC™ son ideales para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
27.80€ - 81.95€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHs |
---|---|
Descripción | Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Cantidad | Altura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Altura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10512212
|
Brady™
018506 |
500/paq. | 25 mm | Paño de nailon |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10618922
|
Brady™
062258 |
100 por rollo | 12,7 mm | Poliéster |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11532905
|
Brady™
062259 |
100/rollo | 55,88 mm | Vinilo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10733183
|
Brady™
062278 |
100 por rollo | 66,675 mm | Poliéster |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™ .
- Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de - 40 a 90 °C (de - 40 a 193 °F) y se recomienda para su uso en interiores.
- El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas y bajas./
Especificaciones
RoHs | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta TLS 2200™/TLS-PC Link™ | |
1 |
Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Tubo para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo para PCR | |
Rectángulo |