Learn More
Brady™ y etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS-PC Link™ para portaobjetos
Etiquetas para portaobjetos
47.70€ - 76.05€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AGA, CSA, UL |
---|---|
Descripción | Montaje en superficie |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10059691
|
Brady™
062270 |
0,9 in | 0,75 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12877238
|
Brady™
062271 |
0,9 in | 0,9 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Etiquetas duraderas, resistentes a productos químicos y a disolventes; la tinta no se emborrona ni desaparece, y el texto mantiene su nitidez y legibilidad
- Las etiquetas imprimibles permiten incluir más información en leyendas de cualquier tamaño
Información de órdenes
Etiquetas disponibles en otros materiales y tamaños; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para obtener información sobre pedidos.
Especificaciones
AGA, CSA, UL | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación, etiqueta de portaobjetos, orificio pasante (superior) | |
1 | |
-94/-248 °F | |
26,03 mm |
Montaje en superficie | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta TLS 2200™/TLS-PC Link™ | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
250/paq. | |
0,091 mm | |
0,9 in |