Learn More
Brady™ y etiquetas de uso general TLS-PC Link™
Las etiquetas de uso general TLS-PC Link™ son ideales para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
Marca: Brady™ 062267
Detalles adicionales : Peso : 0.08160kg
Descripción
- Material de tela de nailon
Especificaciones
UL, RoHS 2002/95/CE, MCV 2005/618/CE | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta de uso general | |
TLS 2200™ o TLS-PC Link™ | |
1,9 in | |
2,5 cm |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Vinilo | |
Frascos, tubo cónico, placa de pocillos profundos, identificación general e industrial, identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, placa de Petri | |
250/paq. | |
1 in |