Learn More
Brady™ Promoción de etiquetas StainerBondz
SOLO POR TIEMPO LIMITADO: Consiga tres rollos de etiquetas Brady™ por el precio de dos. El poliéster con una resistencia química superior StainerBondz™ (B-481) está diseñado para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otros ID de laboratorio que requieren una resistencia química superior.
Marca: Brady™ 108241
283.86 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.32400kg
Descripción
- El poliéster blanco mate B-481 tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir mediante transferencia térmica con impresoras de la serie B30
- B-481 funciona bien en el proceso de tinción de portaobjetos H&E (hematoxilina y eosina) de uso común
- Excelente resistencia a una amplia variedad de productos químicos, aceites y agua
- Temperatura de servicio de − 80 a 130 °C (− 112 a 266 °F)
Especificaciones
RoHS 2005/618/CE MCV | |
Acrílico | |
Mate | |
Poliéster | |
Identificación general, ID de etiquetas de portaobjetos | |
3/Paq. | |
De - 112 a 266 °F | |
0,084 mm | |
19,05 x 22,86 mm | |
22,86 mm | |
17 mm |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Compatible con IP™ | |
No estéril | |
1 | |
Rectángulo | |
De 80 a 130 °C | |
22,23 mm | |
0,9 in | |
0,7 in |