Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras Freezerbondz LABXPERT™
Las etiquetas de tejido de nailon LABXPERT™ son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas como cables y alambres.
62.65€ - 145.00€
Especificaciones
Descripción | Montaje en superficie |
---|---|
Color | Negra, Blanco |
Acabado | Mate |
Material | Paño de nailon |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Tamaño (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Anchura (imperial) | Tamaño (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10337702
|
Brady™
060915 |
1,5 in | 1,2 in | Para viales de 12 a 24 ml | n.a. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10654153
|
Brady™
060949 |
0,5 in | 1 in | Para viales de 1,5 a 2,0 ml | Etiqueta secundaria, 0,953 cm (0,375 pulgadas) de diámetro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10357702
|
Brady™
060911 |
0,3 in | 0,8 in | Para viales de 0,6 ml | n.a. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10444132
|
Brady™
060913 |
0,5 in | 1 in | Para viales de 1,0 a 8,0 ml | n.a. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11738622
|
Brady™
060920 |
1,9 in | 1 in | Para viales de 0,5 a 8 ml | n.a. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Las etiquetas de tela de nailon LABXPERT™ son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas, como cables y alambres.
Etiqueta de nilón adhesión permanente• Etiqueta
Especificaciones
Montaje en superficie | |
Negra, Blanco | |
Mate | |
Paño de nailon |