Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-595) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Indoor/Outdoor grade vinyl conforms well to smooth or rough surfaces
Marca: Brady™ 131596
Detalles adicionales : Peso : 0.16100kg
Descripción
- Duradero y termorretráctil con adhesivo agresivo
- Se utiliza en superficies como tuberías, paredes, puertas, paneles, estanterías, contenedores y equipos
- Ofrece resistencia a aceites, detergentes, suciedad, mugre y muchos disolventes
Especificaciones
Rojo, Blanco | |
Cartucho LabelMaker | |
1 unidad | |
7,62 m x 25,4 mm | |
1 in | |
7,62 m |
Vinilo (B-595) | |
Impresoras BMP™51, BMP™53 y BMP™41 | |
7,62 m x 25,4 mm (20 pies x 1 pulg.) | |
25 ft | |
25,4 mm |