Learn More
Brady™ i5100 IP 1 in. Core R4300 Series Halogen Free Printer Ribbon
IP-enabled i5100 IP 1 in. Core R4300 Series Halogen Free Printer Ribbon features Smart Cell RFID tag allowing ribbons to communicate with the Brady IP industrial label printer.
150.00€ - 293.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
Descripción | Cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 4300 en color negro: impresora Brady IP compatible |
Color | Negro |
Formato | Compatible con IP™ |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10266223
|
Brady™
066027 |
3,27 in |
205.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11553005
|
Brady™
066028 |
2,3 in |
150.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11816281
|
Brady™
065886 |
4,3 in |
293.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Strong environmental resistance against smearing and chemicals
- Reliable, sharp-edge print quality to maximize bar code readability
- Wax/resin formulation
- Compatible with IP300 and IP600 printers
- Core I.D.: 25.4 mm (1 in.), ink side out
- Includes spindle
- Color: Black
Compliance
RoHS compatibility: Pass 2002/95/EC
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Cinta de impresora de transferencia térmica de la serie 4300 en color negro: impresora Brady IP compatible | |
Compatible con IP™ | |
Lado de tinta fuera | |
Non-sterile | |
1 unidad | |
299,92 m | |
2,54 cm |
RoHS 2002/95/CE | |
Negro | |
Parafina, Resina | |
Cinta de impresora de transferencia térmica | |
Huso mitótico | |
984 ft | |
1 in |