Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas de vinilo para interior/exterior
Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvas
Marca:  Brady™ 142805
Detalles adicionales : Peso : 0.05490kg
Código de producto. 11703454
  • 38.55€ / 1 caja
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvas
  • Para su uso con impresoras BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ y LabPal™
  • Fabricados con material para interiores/exteriores de 8 a 10 años
  • Acabado mate con adhesivo permanente
  • Soportan grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
  • Disponibles en diversos tamaños y colores
Aplicaciones:
Identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, etiquetas de paneles, etiquetas de plantas, etiquetas de seguridad, etiquetas visuales para el espacio de trabajo y Lean/5S, marcado de tuberías, etiquetado de herramientas, etiquetado de equipos y etiquetado para exteriores.
Compliance
Conformidad con RoHS, WEEE, REACH SVHC de la UE
†Compatible únicamente con la impresora BMP™21-PLUS.
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Vinilo
0,5 in.
12,70 mm
21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm)
Cinta de vinilo para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
-40°C a +82°C
Congelador
Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21 LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
21 pies
6,4 m
0,102 mm
Acrílico permanente
Brillo
BS5609:1986 sección 2 y sección 3