Learn More
Brady™ Cintas de vinilo permanente GlobalMark™
Permite pegar etiquetas y que permanezcan pegadas en superficies de mucha textura
436.00€ - 660.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHs |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Material | Vinilo |
Para utilizar con (equipo) | Impresora GlobalMark™ |
Satinado | 60 unidades Gardner |
Código de producto | Marca | Color | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17649515
|
Brady™
113114 |
Yellow | 4 in. |
660.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12783557
|
Brady™
113109 |
Blanco | 4 in |
660.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15181679
|
Brady™
113111 |
Blanco | 2,25 in |
436.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Se adhieren fácilmente a objetos con energía de superficie baja, como tuberías de PVC, cajas de equipos de moldeadas por soplado, plástico ABS, superficies con revestimiento en polvo y equipos fabricados con plásticos reciclados.
- Película de vinilo B-595 con adhesivo permanente
- Proporcionan 5 años de durabilidad en exteriores
- Disponibles en blanco y amarillo
Compliance
Compliant with RoHS Directive
Especificaciones
RoHs | |
Vinilo | |
60 unidades Gardner | |
1 rollo | |
De -40 °C a +82 °C | |
100 ft |
Acrílico, Permanente | |
Impresora GlobalMark™ | |
5 años | |
De -40 a 180 °F | |
0,004 in | |
30,48 m |