Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas BMP51/BMP53/BMP41: Poliéster B-422
Para uso en aplicaciones comerciales e industriales
Marca: Brady™ 131595
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg
Descripción
- Adhesivo permanente, para superficies con recubrimiento de polvo/texturizadas
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Negra, Blanca | |
Cartucho LabelMaker | |
(1 pulg x 25 pies) | |
7,6 m x 25,4 mm | |
7,6 m | |
25,4 mm |
Poliéster (B-422) | |
1 rollo | |
25,4 mm x 7,6 m | |
25 ft | |
1 in | |
7,6 m |