Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Label Cartridges: Self Laminating Vinyl
Self-laminating vinyl thermal transfer labels.
46.50€ - 58.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | UL |
Descripción | Cinta de vinilo autolaminado para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Negra, Blanca, Translúcido |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11543894
|
Brady™
110928 |
1 in. |
50.80€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11563894
|
Brady™
110930 |
1,5 in |
58.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11533894
|
Brady™
110927 |
0.75 in. |
46.50€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sticks well to both smooth and textured surfaces.
- Allows you to label cables and wires with a simple wrapping function.
- Provides excellent smudge resistant text.
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Cinta de vinilo autolaminado para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL | |
Negra, Blanca, Translúcido | |
Cartucho, etiqueta | |
Cartucho de etiquetas | |
Cables de comunicaciones, identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, identificación de voz o datos, cables y marcado de cables | |
-70°C | |
Rectangle | |
-70°C a +70°C | |
14 ft | |
14 ft |
UL | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Vinilo | |
Non-sterile | |
Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS | |
1 rollo | |
-94°F to +158°F | |
0,102 mm | |
4,30 m | |
4,2 m |