Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas BMP™ 21 ID Pal™: tela de nailon para cables y paneles
Para alambre, cable, placas frontales y paneles de conexiones
34.65€ - 64.25€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL |
Descripción | Cinta de tela de nailon para BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL; LABPAL |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Negra, Blanco |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11523864
|
Brady™
110893 |
0,3 in |
46.95€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11533864
|
Brady™
110894 |
0,5 in |
34.65€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11810835
|
Brady™
110895 |
0,75 in |
64.25€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para alambre, cable, placas frontales y paneles de conexiones
- Material de tela de nailon flexible
- Se adhiere mejor a superficies de gran textura, baja energía de superficie, revestidas de polvo y suaves
Especificaciones
Autoclavable | |
Cinta de tela de nailon para BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL; LABPAL | |
Negra, Blanco | |
Cartucho, etiqueta | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS | |
1 rollo | |
-40°F to +194°F | |
6.5 mil | |
16 ft | |
4,8 cm |
Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Paño de nailon | |
Cartucho de etiquetas | |
Cables de comunicaciones, identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, identificación de voz o datos, cables y marcado de cables | |
1 | |
Rectangle | |
De -40 °C a +90 °C | |
0,165 mm | |
4,88 m |