Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas BMP™ 21 ID Pal™: Tela de nailon para bloques de terminales
Gran adhesión en superficies rugosas
36.45€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL |
Descripción | Aggressive Adhesive Multi-purpose Nylon Terminal Block Labels |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Negra, Blanco |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11553904
|
Brady™
110939 |
0,5 in |
36.45€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tela de nailon de perfil bajo
- Se adhiere mejor a superficies muy texturizadas, ásperas, en polvo, recubiertas o lisas
- Ideal para entornos de congelación, esterilización en autoclave o donde haya presencia de nitrógeno líquido
Especificaciones
Autoclavable | |
Aggressive Adhesive Multi-purpose Nylon Terminal Block Labels | |
Negra, Blanco | |
Cartucho, etiqueta | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS | |
1 rollo | |
-40°F to +194°F | |
6.5 mil | |
16 ft | |
4,8 cm |
Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Paño de nailon | |
Cartucho de etiquetas | |
Cables de comunicaciones, identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, identificación de voz o datos, cables y marcado de cables | |
1 | |
Rectangle | |
-40°C to +90°C | |
0.165 mm | |
4.88 m |