Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas BMP™ 21 ID Pal™: poliéster de alto rendimiento
Para su uso a temperaturas extremas altas
65.55€ - 77.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AGA, CSA, UL
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negro, Blanco
Acabado Mate
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
11513904
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
110935
0,5 in
65.55€
1 caja
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11523904
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
110936
0,75 in
77.60€
1 caja
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso a temperaturas extremas altas
  • Tecnología de orificio pasante (superior)
  • Acabado mate
  • Pruebas recomendadas
Especificaciones
Especificaciones
AGA, CSA, UL
Acrílico, Permanente
Mate
Poliéster
Identificación general, identificación de laboratorio Vial, placa de pocillos
1
De -40 °C a +160 °C
21 ft
6,4 cm
Montaje en superficie
Negro, Blanco
Cartucho, etiqueta
Cartucho de etiquetas
Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS
1 rollo
0,091 mm
6,40 m