Learn More
Brady™ Cinta reflectante BBP™ Retro
Identificación altamente reflectante que brilla con fuerza cuando recibe luz
Marca: Brady™ 118001
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Ideal para el etiquetado de pedestales y postes de instrumentos externos, equipos de obra, equipo para azoteas
- Se recomienda el uso en condiciones de poca iluminación o de mal tiempo
- Disponibles en varios colores
Especificaciones
Acrílico, Sensible a la presión | |
Satinado | |
Poliéster | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
De 4 a 6 años | |
De -40 a 158 °F | |
10 lb/pulgadas | |
50 ft | |
2,25 in |
Amarillo | |
Cinta | |
Para el etiquetado de pedestales y postes de instrumentos externos, equipos de obra, equipo para azoteas | |
100 unidades Gardner | |
1 rollo | |
De -40 °C a +70 °C | |
0,0055 in | |
15,24 m |