Learn More
Brady™ 6000 Series Thermal Transfer Printer Ribbon IP™ Printer Enabled
6000 Series Thermal Transfer Printer Ribbon IP™ Printer Enabled is high density ribbon with excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
130.00€ - 255.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
---|---|
Color | Negro |
Material | Resina |
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 1 unidad |
Includes:
- Spindle
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11503035
|
Brady™
066202 |
1 in | 984 ft | 2,36 in | 6 cm |
130.00€
300 metros |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12849868
|
Brady™
066226 |
1 in | 984 ft | 3,27 in | 8,3 cm |
198.14€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11895261
|
Brady™
065959 |
1 in | 984 ft | 4,33 in | 11 cm |
255.00€
300 metros |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- R6000 Series Halogen-Free Resin Formulation offers excellent solvent, scratch and heat resistance when printed on the appropriate label material
- Recommended for printing on glossy or very smooth label stocks, such as B-483 Ultra Aggressive Polyester and B-423 Permanent Polyester from Brady™
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Compliance
Compatibilidad con RoHS:Pass 2002/95/CE
Especificaciones
RoHS 2002/95/CE | |
Resina | |
1 unidad |
Negro | |
No estéril |